Learn More
Óxido de holmio (III), 99,9 %, (total de óxidos de tierras raras), malla -325, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247023
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12055-62-8
Fórmula molecular Ho2O3
Peso molecular (g/mol) 377.86
Número MDL MFCD00011053
Clave InChI OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 3900.0°C
Nombre del producto químico o material Holmium(III) oxide
Punto de fusión 2330.0°C
Color Beige a naranja-amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85% min. (Ho2O3) TREO base
Fórmula lineal HO2O3
Índice Merck 15, 4765
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inorganic acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.85
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Holmium(III) oxide