Learn More
Homopiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022824
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La homopiperazina se usa para preparar 1,4-bis-(2-tiazolil)-1,4-diazacicloheptano mediante la reacción con 2-bromo-tiazol. Actúa como intermediario para la repaglinida y el clorhidrato de fasudil. También se utiliza en la preparación de antagonistas potentes del receptor H3, que se utiliza para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Además, se utiliza en materiales vesicantes, cosméticos, emulsionantes y energéticos. Actúa como inhibidor de corrosión para el hierro. En el sector farmacéutico se emplea como antipirético, para reducir el azúcar en sangre, para la adiposidad, como calmante, como antipsicótico y para los nervios.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-66-8
Fórmula molecular C5H12N2
Peso molecular (g/mol) 100.165
Número MDL MFCD00006933
Clave InChI FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
Nombre IUPAC 1,4-diazepano
SMILES C1CNCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homopiperazine
Punto de fusión 38°C to 44°C
Densidad 0.95
Punto de ebullición 168°C to 170°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Olor Amine-like
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 102711
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Homopiperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Homopiperazine