Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad con revestimiento duro transparente Honeywell™ serie A700
Click to view available options
Color de marco:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con un precio asequible y económico para su negocio
- Diseño ligero con varillas deportivas y almohadillas suaves en la punta de la varilla
- Puente nasal universal moldeado
- Proporcionan un ajuste seguro y envolvente para aportar comodidad durante todo el día
- Lentes resistentes a la abrasión de policarbonato de base 8
- Proporcionan un campo de visión de 180° sin distorsiones
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de protección ocular y facial |
Para utilizar con (aplicación) | Uso general y protección contra impactos (45 m/seg), muy adecuadas para aplicaciones de interior como fabricación ligera. |
Color de marco | Transparente |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Policarbonato |