Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad con lente transparente Honeywell™ ARMAMAX AX™
Ofrecen niveles elevados de comodidad y soporte. Las gafas de seguridad de lentes transparentes Sperian™ Honeywell™ ARMANMAX AX™ se ajustan cómodamente sobre gafas graduadas.
11.00€ - 111.28€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 / 2000, EN 166 1F |
---|---|
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de protección ocular y facial |
Para utilizar con (aplicación) | Gafas de seguridad para llevar sobre las gafas, para uso general y protección contra impactos (45 m/seg), trabajo mecánico: triturado, torneado, molienda |
Color de marco | Transparente |
Código de producto | Marca | Revestimiento de lente | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Revestimiento de lente | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12970405
|
Sperian™
1002221 |
Con revestimiento duro |
11.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11847221
|
Sperian™
1002221 |
Con revestimiento duro | N/A | ||||||
11857221
|
Sperian™
1002224 |
Ninguno |
111.28€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Prácticas y duraderas
- Los paneles laterales mate y las secciones de la visera de protección reducen brillos/reflejos
- Las varillas curvadas y un puente nasal elevado ofrecen un ajuste preciso
- Disponibles con o sin revestimiento endurecido de lente
Especificaciones
ISO 9001 / 2000, EN 166 1F | |
Gafas de protección ocular y facial | |
Transparente | |
Policarbonato |
Transparente | |
Gafas de seguridad para llevar sobre las gafas, para uso general y protección contra impactos (45 m/seg), trabajo mecánico: triturado, torneado, molienda | |
10/paq. |