Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad transparentes Honeywell™ XC™
Click to view available options
Color de marco:
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Patillas regulables y lentes con puente nasal flexible
- Montura extraflexible de plástico azul
- Lentes fácilmente reemplazables: se pueden cambiar sin necesidad de sustituir toda la montura
- Todos los puntos de presión se liberan para ofrecer una comodidad excepcional durante todo el día
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166 y EN 170 1F 3-1.2 |
Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de protección ocular y facial |
Para utilizar con (aplicación) | Uso general y protección contra impactos (45 m/seg), trabajo mecánico (triturado, torneado, molienda) |
Color de marco | Azul |
N.° por paquete | 1 unidad |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |