Learn More
Micronova™ Kit de limpieza de campanas TMop™
Para uso con campanas de contención y cabinas de seguridad para productos biológicos
403.00€ - 493.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de limpieza |
---|---|
Color | Blanco |
Longitud (imperial) | 25 in |
Longitud (métrico) | 63,5 cm |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Descripción
- Para desinfectar superficies dentro de campanas y cabinas de seguridad para productos biológicos
- Disponible no estéril e irradiado para la limpieza en áreas generales de hospitales y unidades de cuidados intensivos
- PolyMitt™ proporciona más control y destreza cuando se limpian tubos, cilindros y gradillas colgantes dentro de campanas o unidades de contención
Especificaciones
Kit de limpieza | |
25 in | |
Esterilizable en autoclave | |
10 in | |
Reutilizables | |
Almacenar a temperatura ambiente. Enjuáguelo para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo. | |
NovaPoly, 100 % poliéster tejido liso, acero inoxidable 304 |
Blanco | |
63,5 cm | |
25,4 cm | |
Productos químicos | |
1 unidad | |
Limpieza y desinfección de campanas y espacios pequeños |