Learn More
Logistik™ Batas 100 % algodón con cierre lateral para laboratorio
Diseñado para cumplir las directrices del informe Howie, cierre lateral con cuatro capas de tela en la parte delantera para protección adicional contra salpicaduras químicas menores. Las batas 100 % de algodón con cierre lateral Logistik™ tienen una tira en el cuello especialmente diseñada para que no irritar el mentón.
88.55€
Especificaciones
Tipo de producto | Bata con cierre lateral para laboratorio |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | Carbono |
Color | Blanco |
Desechables | Reusable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del tórax (métrico) | Tamaño del tórax (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del tórax (métrico) | Tamaño del tórax (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11825830
|
Logistik™
222CHC1WH108 |
Grande | 108 cm | 42.5 in. | N/A | ||||
Descripción
- Dos, a la altura de la cintura, bolsillos de parches abiertos
- Bolsillo extra profundo con corchetes en la solapa
- Espalda de tablas con ventilación lateral para facilitar el movimiento
- Ajuste con corchetes en las muñecas
- Todos los corchetes se han fabricado con acero inoxidable
- Disponible en cuatro tamaños unisex y en una selección de algodón de poliéster o 100 % de algodón
- Sin marcado CE
Especificaciones
Bata con cierre lateral para laboratorio | |
Carbono | |
Reusable | |
Howie | |
Dos bolsillos abiertos en la cintura, un bolsillo profundo con solapa, espalda con aberturas para facilitar el movimiento y cierre con corchetes en los puños | |
100 % algodón |
Unisex | |
Blanco | |
No estéril | |
3 | |
100 cm |