Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de protección de color azul claro unisex Howie-Style con puños elásticos
Fabricado en polialgodón resistente. Las batas de laboratorio de protección de color azul claro unisex Howie-Style Logistik Unicorp™ incluyen puños elásticos.
106.00€ - 158.00€
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio estilo Howie
Sexo Unisex
Material Algodón, Poliéster
Color Azul claro
Estilo de manguito Tejido
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Longitud (métrico) Tamaño del tórax (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Longitud (métrico) Tamaño del tórax (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12831358
Ver documentos
Logistik™
441YH-T3BS-124C
XXL 100 cm 127 a 132,08 cm
158.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Añadir a la cesta
12851358
Ver documentos
Logistik™
441YH-T3BS-108C
Grande 100 cm Entre 106,68 y 111,76 cm
158.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 26-05-2025
Añadir a la cesta
12871358
Ver documentos
Logistik™
441YH-T3BS-92CM
Pequeño 100 cm Entre 91,44 y 96,52 cm
158.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 03-06-2025
Añadir a la cesta
12861358
Ver documentos
Logistik™
441YH-T3BS-100C
Medio 100 cm Entre 101,6 y 104,14 cm
158.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 11-06-2025
Añadir a la cesta
12881358
Ver documentos
Logistik™
441YH-T3BS-116C
XL 100 cm Entre 116,84 y 121,92 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Fabricado en polialgodón resistente.Las batas de laboratorio de protección de color azul claro unisex Howie-Style con puños elásticos Logistik Unicorp™ incluyen puños elásticos.
  • Con puños tejidos
  • Disponible en cuatro colores
  • Dos bolsillos inferiores
  • Estilo cruzado con corchetes en la parte delantera
  • Sin marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
Bata de laboratorio estilo Howie
Algodón, Poliéster
Tejido
No estéril
2
Con dos bolsillos inferiores y estilo cruzado con corchetes en el frente
Unisex
Azul claro
Reusable
Howie
Redondo
Poliéster, algodón