Learn More
Logistik™ Batas blancas unisex con puños tejidos de estilo cruzado para laboratorio
Diseñado para cumplir las directrices del informe Howie, cierre lateral con cuatro capas de tela en la parte delantera para protección adicional contra salpicaduras químicas menores. Las batas blancas unisex de estilo cruzado para laboratorio de Logistik™ son una opción de protección de alta calidad.
158.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bata con cierre lateral para laboratorio |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | Algodón, Poliéster |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Tejido |
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del tórax (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del tórax (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12801388
|
Logistik™
441YH-V6WH-132C |
3XL | De 137.16 a 142.24 cm |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12338647
|
Logistik™
441YH-V6WH-124C |
2XL | 127 a 132,08 cm |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Bata de laboratorio estilo Howie de alta calidad con puños elásticos
- Con dos bolsillos inferiores y estilo cruzado
- Parte delantera ajustada con corchetes
- Poliéster/algodón
- Sin marcado CE
Especificaciones
Bata con cierre lateral para laboratorio | |
Algodón, Poliéster | |
Tejido | |
No estéril | |
2 | |
Con dos bolsillos inferiores y estilo cruzado con corchetes en el frente |
Unisex | |
Blanco | |
Reusable | |
Howie | |
Redondo | |
Poliéster, algodón |