Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de protección de color blanco unisex Howie-Style con puños elásticos
Incluye dos bolsillos inferiores. Las batas de laboratorio de protección de color blanco unisex estilo Howie Logistik Unicorp™ cuentan con un estilo de parte delantera cruzada y ajustada con corchetes para ofrecer una protección frontal adicional.
154.00€ - 172.85€
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio estilo Howie
Sexo Unisex
Material Algodón, Poliéster
Color Blanco
Estilo de manguito Tejido
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12841388
Ver documentos
Logistik™
441YH-V6WH-100C
Medio 100 cm
167.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12821388
Ver documentos
Logistik™
441YH-V6WH-88XS
XS 88 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12851388
Ver documentos
Logistik™
441YH-V6WH-92CM
Pequeño 100 cm
167.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
12348647
Ver documentos
Logistik™
441YH-V6WH-108C
Grande 100 cm
172.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Añadir a la cesta
12861388
Ver documentos
Logistik™
441YH-V6WH-116C
XL 100 cm
158.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Incluye dos bolsillos inferiores. Las batas de laboratorio de protección de color blanco unisex estilo Howie Logistik Unicorp™ cuentan con un estilo de parte delantera cruzada y ajustada con corchetes para ofrecer una protección frontal adicional.
  • Bata con cierre lateral para laboratorio
  • Puños tejidos
  • Blanco
  • Dos bolsillos inferiores
  • Estilo cruzado con corchetes en la parte delantera
  • Algodón/poliéster
  • Sin marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
Bata de laboratorio estilo Howie
Algodón, Poliéster
Tejido
No estéril
2
Con dos bolsillos inferiores y estilo cruzado con corchetes en el frente
Unisex
Blanco
Reusable
Howie
Forma redonda
Poliéster, algodón