Learn More
HPRT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | HPRT1 |
---|---|
Concentración | 0.29 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16864044
|
Proteintech
15059-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16854044
|
Proteintech
15059-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein is a transferase, which catalyzes conversion of hypoxanthine to inosine monophosphate and guanine to guanosine monophosphate via transfer of the 5-phosphoribosyl group from 5-phosphoribosyl 1-pyrophosphate. This enzyme plays a central role in the generation of purine nucleotides through the purine salvage pathway.Especificaciones
HPRT1 | |
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P00492, P00493, P27605 | |
15452, 24465, 3251 | |
HPRT1 Fusion Protein Ag7044 | |
Primary | |
-20°C | |
HPRT1 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HGPRT, HGPRTase, HPRT, HPRT1 | |
HPRT1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |