Learn More
Horst™ Conductor de calefacción flexible modelo HSS
Marca:  Horst™ 20901
72.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10280062
  • 87.45€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Especificaciones
0,6 Lm
∼Tensión de 230 V
Conductor de calefacción flexible
0,6 Lm
HSS
Certificados
Ver productos accesorios