Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para alfa-galactosidasa A/GLA humana
La alfa-galactosidasa A/GLA humana cuantifica la alfa-galactosidasa A/GLA humana en suero, plasma y sobrenadante.
Marca: Invitrogen™ EH21RB
Descripción
La alfa-galactosidasa A/GLA humana cuantifica la alfa-galactosidasa A/GLA humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la alfa-galactosidasa A/GLA humana recombinante y natural.
Este gen codifica una glicoproteína homodímerica que hidroliza las fracciones terminales alfa-galactosílicas a partir de glicolípidos y glicoproteínas. Esta enzima hidroliza principalmente trihexósido de ceramida y puede catalizar la hidrólisis de la melibiosa en galactosa y glucosa. Una variedad de mutaciones en este gen afectan la síntesis, el procesamiento y la estabilidad de esta enzima, que causa la enfermedad de Fabry, un raro trastorno de almacenamiento lisosomal que resulta de una falta de catabolismo de las fracciones glicolipídicas alfa-D-galactosil.
Especificaciones
Agalsidasa; agalsidasa alfa; Ags; Alfa-D-galactosidasa A; alfa-D-galactósido galactohidrolasa; alfa-D-galactósido galactohidrolasa 1; alfa-gal A; alfa-galactosidasa A; GALA; galactosidasa alfa; galactosidasa, alfa; GLA; melibiasa | |
45 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
GLA | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 45 a 10 000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P06280 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 pruebas | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
alfa galactosidasa | |
4 h 45 min |