Especificaciones
Número de acceso | O75888 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 0,78-50,0 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0.4 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Includes: Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with polyclonal antibody to human APRIL
Biotin-Conjugate anti-human APRIL polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human APRIL Standard lyophilized, 100ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
Descripción
El ensayo de ELISA para APRIL (Hu A PRoliferation-Inducing Ligand, ligando inductor de proliferación A humano) cuantifica el APRIL humano en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu APRIL natural y la recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la APRIL humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios como sensibilidad, especificidad, precisión y uniformidad entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Los kits Platinum se someten a procesos de desarrollo, fabricación y validación de calidad internos que garantizan el máximo rendimiento posible del producto y una óptima consistencia entre lotes.
Especificaciones
O75888 | |
0.4 ng/mL | |
ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
APRIL,CD256,TALL-2,TALL2,TNLG7B,TRDL-1,UNQ383/PRO715,ZTNF2 | |
8,1% | |
HRP | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante | |
TNF 13, TALL 2, TRDL 1, antígeno CD256 | |
1 h 20 min |
0,78-50,0 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
ELISA | |
8741 | |
7,1% | |
Placa de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar, Diluyente de muestras, Concentrado de tampón de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Tampón de lisis, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
3 h 10 min |
Para uso exclusivo en investigación