Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de BLMH humano
ELISA
710.00€ - 5420.00€
Especificaciones
Número de acceso | AI035728; BH; bleomicina hidrolasa; BLM hidrolasa; BLMH; BMH |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,085 a 20 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,085 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17135259
|
Invitrogen™
EH46RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17804160
|
Invitrogen™
EH46RBX10 |
10 × 96 pruebas |
5420.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17194773
|
Invitrogen™
EH46RB |
96 pruebas |
710.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La BLMH humana cuantifica la BLMH humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la BLMH humana natural y recombinante.
The normal physiological role of BLM hydrolase is unknown, but it catalyzes the inactivation of the antitumor drug BLM (a glycopeptide) by hydrolyzing the carboxamide bond of its B-aminoalaninamide moiety thus protecting normal and malignant cells from BLM toxicity.Especificaciones
AI035728; BH; bleomicina hidrolasa; BLM hidrolasa; BLMH; BMH | |
0,085 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
BLMH | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
BLMH | |
4 h 45 min |
De 0,085 a 20 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q13867 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |