Learn More
Invitrogen™ Human Coagulation Factor XIV/Protein C ELISA Kit
ELISA
712.00€ - 2860.00€
Especificaciones
Número de acceso | Péptido de activación; proteína anticoagulante C; APC; Autoprotrombina IIA; factor de coagulación de la sangre XIV; EDQVDPRLIDGK; inactivador de los factores de coagulación Va, VIII; PC; preproproteína C; PROC1; proteína C; proteína C (inactivador de los factores de coagulación Va y VIIIa); prepropéptido de la proteína C; proteína C, inactivador de los factores de coagulación Va y VIIIa; THPH3; THPH4; proteína C de tipo I; proteína C dependiente de la vitamina K; proteína C dependiente de la vitamina K; cadena ligera de la proteína C dependiente de la vitamina K. |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,82 a 20 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17114869
|
Invitrogen™
EH119RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17174393
|
Invitrogen™
EH119RB |
96 pruebas |
712.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Human Coagulation Factor XIV/Protein C quantitates human Coagulation Factor XIV/Protein C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Coagulation Factor XIV/Protein C.
Protein C is a vitamin K-dependent plasma glycoprotein that is cleaved to its activated form by the thrombin-thrombomodulin complex. Protein C in its activated form contains a serine protease domain and functions in degradation of the activated forms of coagulation factors V and VIII. Protein C is a vitamin K-dependent serine protease produced in the liver and made up of 2 polypeptide chains. The 62 kDa proenzyme is activated by thrombin bound to an endothelial surface receptor and the active enzyme cleaves factor Va and VIIIa and thus inhibits blood coagulation. The molecular weight of the active enzyme is 55 kDa and the normal concentrations in human plasma is approximately 1-3 ng/mL because of the very fast turnover, the proenzyme concentration is approximately 3 μg/mL. Mutations in the Protein C gene have been associated with thrombophilia due to protein C deficiency, neonatal purpura fulminans, and recurrent venous thrombosis.Especificaciones
Péptido de activación; proteína anticoagulante C; APC; Autoprotrombina IIA; factor de coagulación de la sangre XIV; EDQVDPRLIDGK; inactivador de los factores de coagulación Va, VIII; PC; preproproteína C; PROC1; proteína C; proteína C (inactivador de los factores de coagulación Va y VIIIa); prepropéptido de la proteína C; proteína C, inactivador de los factores de coagulación Va y VIIIa; THPH3; THPH4; proteína C de tipo I; proteína C dependiente de la vitamina K; proteína C dependiente de la vitamina K; cadena ligera de la proteína C dependiente de la vitamina K. | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
PROC | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante | |
Proteína C | |
4 h 45 min |
De 0,82 a 20 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P04070 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |