Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para CYCS humano
ELISA tipo sándwich de fase sólida que se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas del CICS endógeno
Marca: Proteintech™ KE00079-96T
Descripción
- Reconoce el CYCS humano
- CYCS (citocromo c) es una proteína transportadora de electrones de 12-15 kDa ubicada en la membrana mitocondrial interna
- Tras la estimulación apoptótica, el CICS puede liberarse de las mitocondrias al citoplasma, lo que resulta en la activación de la caspasa-3 y la apoptosis
- Medición de la liberación de CICS desde las mitocondrias útil para la detección de la aparición de la apoptosis en las células
- También puede dejar células y ser detectable en medio extracelular de células apoptóticas y suero de pacientes con cáncer
- El nivel de CICS en suero puede servir como marcador pronóstico durante la terapia contra el cáncer
Proceso:
- Anticuerpo específico para CYCS previamente revestido en micropocillos
- Proteína CYCS en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
- Después de un lavado extensivo, se añade otro anticuerpo específico para el CYCS para detectar la proteína CYCS capturada
- Para el desarrollo de la señal, se añade anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP), seguido del reactivo de tetrametil-benzidina (TMB)
- Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
- Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
NP_061820 | |
7 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Humano | |
Humano | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 78,1 a 5000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
54205 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
P9999 |
Seguridad y manipulación
- 96TEST Human IL-1 alpha ELISA Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine