Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para citocromo c humano
ELISA
Especificaciones
Número de acceso | P99999 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 0,08-5,0 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0.05 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Includes: Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human Cytochrome c
Biotin-Conjugate anti-human Cytochrome c monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human Cytochrome c Standard lyophilized, 10ng/mL upon reconstitution
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Lysis Buffer 10x
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
Descripción
El ensayo ELISA para citocromo c humano cuantifica el citocromo c humano en lisados de células humanas. El ensayo reconocerá exclusivamente el citocromo c humano natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoensayo) tipo sándwich de fase sólida de citocromo c humano está diseñado para medir la cantidad de la diana unida entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios como sensibilidad, especificidad, precisión y uniformidad entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Los kits Platinum se someten a procesos de desarrollo, fabricación y validación de calidad internos que garantizan el máximo rendimiento posible del producto y una óptima consistencia entre lotes.
Especificaciones
P99999 | |
0.05 ng/mL | |
ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CYC,HCS,THC4 | |
6% | |
HRP | |
Lisado celular, 5 μL | |
CYC, citocromo c somático, HCS | |
1 h 20 min |
0,08-5,0 ng/ml | |
Biotina | |
Lisados celulares | |
ELISA | |
54205 | |
4% | |
Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar, Diluyente de muestras, Concentrado de tampón de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Tampón de lisis, Cromógeno, Solución de parada, isotipo, Cubiertas adhesivas para placas | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
3 h 10 min |
Para uso exclusivo en investigación