Learn More
Invitrogen™ Human EN-RAGE/S100A12 ELISA Kit
ELISA
Marca: Invitrogen™ EH170RB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Human EN-RAGE/S100A12 quantitates human EN-RAGE/S100A12 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human EN-RAGE/S100A12.
S100A12 es un miembro de la familia de proteínas S100 que contienen 2 motivos de unión al calcio de mano EF. Las proteínas S100 se localizan en el citoplasma y/o núcleo de una amplia gama de células, y participan en la regulación de una serie de procesos celulares como la progresión y diferenciación del ciclo celular. Se ha propuesto que S100A12 participa en vías de transducción de señales específicas dependientes del calcio y su efecto regulador sobre los componentes del citoesqueleto puede modular varias actividades de los neutrófilos. S100A12 es también un ligando de RAGE. La interacción con RAGE en fagocitos mononucleares, linfocitos y endotelio desencadena la activación celular. El factor nuclear kappa B, un factor de transcripción clave para eventos inflamatorios, se activa mediante S100A12/RAGE. También se ha demostrado que S100A12 tiene propiedades antimicrobianas.
Especificaciones
CAAF1; CAGC; Calcitermina; proteína de unión al calcio en el líquido amniótico 1; calgranulina C; calgranulina-C; CGRP; EN RAGE; EN-RAGE; proteína extracelular de unión a RAGE recientemente identificada; proteína relacionada con el factor inhibidor de la migración 6; MRP6; MRP-6; proteína S100 de los neutrófilos; p6; proteína S100 A12; proteína S100-A12; proteína S100 de unión al calcio A12; proteína S100 de unión al calcio A12; proteína S100 de unión al calcio A12 (calgranulina C); S100A12 | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
S100A12 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,82 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P80511 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl | |
S100A12 | |
4 h 45 min |