Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para GATA-4 humana
ELISA
Marca: Invitrogen™ EH211RB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Human GATA-4 quantitates human GATA-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GATA-4.
GATA4 es miembro de la familia de factores de transcripción de dedos de zinc GATA. Los miembros de esta familia reconocen el motivo de GATA que está presente en los promotores de muchos genes. Se cree que esta proteína regula los genes implicados en la embriogénesis y en la diferenciación y la función de miocardio. Las mutaciones en la codificación génica GATA4 se han asociado con defectos septales cardíacos.
Especificaciones
ASD2; proteína de unión al ADN GATA-GT2; GAT4; proteína de unión a GATA 4; GATA4; Gata-4; factor de unión a GATA 4; proteína de unión a GATA 4; MGC126629; TACHD; TOF; factor de transcripción GATA-4; VSD1 | |
0,85 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
GATA4 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,85 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P43694 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl | |
GATA4 | |
4 h 45 min |