Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de GNMT humano
ELISA
712.00€ - 5420.00€
Especificaciones
Número de acceso | 2.1.1.20; proteína de unión de esperma secretora de epidídimo Li 182 mP; proteína de unión de folato; metiltransferasa de glicina; glicina N metil transferasa; glicina N-metiltransferasa; GNMT; HEL-S-182 mP |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 2,5 a 500 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 2,5 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17194979
|
Invitrogen™
EH226RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17834100
|
Invitrogen™
EH226RBX10 |
10 × 96 pruebas |
5420.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17154513
|
Invitrogen™
EH226RB |
96 pruebas |
712.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La GNMT humana cuantifica la GNMT humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la GNMT humana natural y recombinante.
The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the conversion of S-adenosyl-L-methionine to S-adenosyl-L-homocysteine and sarcosine. The encoded protein is found in the cytoplasm and acts as a homotetramer. Defects in this gene are a cause of GNMT deficiency.Especificaciones
2.1.1.20; proteína de unión de esperma secretora de epidídimo Li 182 mP; proteína de unión de folato; metiltransferasa de glicina; glicina N metil transferasa; glicina N-metiltransferasa; GNMT; HEL-S-182 mP | |
2,5 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
GNMT | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl | |
GNMT | |
4 h 45 min |
De 2,5 a 500 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q14749 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |