Especificaciones
Intervalo del ensayo | 1,6-100 ng/ml |
---|---|
Sensibilidad del ensayo | 0.24 ng/mL |
Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
Tipo de producto | ELISA |
Tipo de muestra | Plasma, Suero |
Includes: Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human total IgG
Descripción
El ensayo ELISA para la inmunoglobulina G total humana (IgG humana) cuantifica la IgG humana en suero, humano plasma o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la IgG humana natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para la IgG humana está diseñado para medir la cantidad de la diana unida entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios como sensibilidad, especificidad, precisión y uniformidad entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Los kits Platinum se someten a procesos de desarrollo, fabricación y validación de calidad internos que garantizan el máximo rendimiento posible del producto y una óptima consistencia entre lotes.
Especificaciones
1,6-100 ng/ml | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Plasma, Suero | |
ELISA | |
2,6% | |
Placa de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar, Diluyente de muestras, Concentrado de tampón de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, isotipo, Cubiertas adhesivas para placas | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
1 h 30 min |
0.24 ng/mL | |
ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
5,3% | |
HRP | |
Plasma, 10 μl; suero, 10 μl | |
Inmunoglobulina G | |
1 h 20 min |
Para uso exclusivo en investigación