Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IgM humana sin recubrimiento con placas
Para la detección cuantitativa de IgM humana.
Especificaciones
Intervalo del ensayo | 15,6-1000 ng/ml |
---|---|
Sensibilidad del ensayo | 15.6 ng/mL |
Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
Tipo de producto | ELISA |
Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
Descripción
El kit de ELISA de inmunoglobulina M (IgM) humana sin recubrimiento contiene pares de anticuerpos, placas y reactivos previamente emparejados para realizar enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) para la cuantificación y detección de los niveles proteicos de igM humana. El tampón de lavado y la solución de parada son necesarios para completar la reacción ELISA y se venden por separado. Principio del método Los ELISA están diseñados para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Un anticuerpo específico del objetivo se recubre en el fondo de los pocillos de una microplaca, que es un proceso nocturno. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma un sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
La IgM se expresa intracelularmente, durante las primeras etapas de la linfopoyesis B y, a continuación, en la superficie de células B más maduras de la médula ósea y las células B periféricas.
Especificaciones
15,6-1000 ng/ml | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
ELISA | |
3507 | |
HRP | |
Plasma, 10 μl; suero, 10 μl; sobrenadante, 10 μl | |
Inmunoglobulina M | |
1 h 45 min |
15.6 ng/mL | |
ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Anticuerpo de captura: Anticuerpo pretitulado; purificado, Anticuerpo de detección: Pretitulado; anticuerpo conjugado con HRP, Estándar: Proteína recombinante para generar la curva estándar y calibrar las muestras, Tampón de recubrimiento 10X: Tampón para la siembra en placa del anticuerpo de captura, Diluyente 5X ELISA/ELISPOT: Tampón para bloquear y diluir la enzima y el anticuerpo de detección, Sustrato: Solución de TMB 1X, Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y estándares, Placa de 96 pocillos: Corning Costar 9018 (incluido con el producto n.º que termina en sufijos -22; -76; -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
24 h 30 min |
Para uso exclusivo en investigación