Learn More
Invitrogen™ Human IL-1 beta Uncoated ELISA Kit with Plates
ELISA
Especificaciones
Número de acceso P01584
Intervalo del ensayo 2-150 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
The Human Interleukin 1beta (IL-1β) Uncoated ELISA Kit contains pre-matched antibody pairs, plates and reagents for performing quantitative enzyme linked immunosorbent assays (ELISA) to detect and quantify protein levels of human IL-1β. Wash Buffer and Stop Solution are needed to complete the ELISA reaction and are sold separately. Principle of the method ELISAs are designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody is coated to the bottom of the wells of a microplate, which is an overnight process. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. A sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.
La interleucina-1 beta (IL-1 beta) es una citoquina proinflamatoria expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas. La IL-1 beta se sintetiza en respuesta a estímulos inflamatorios como una pro-forma inactiva 31 kDa que se acumula en el citosol. La escisión de pro-IL-1 beta en la proteína 17 kDa activa requiere la activación de los inflamasomas, que son complejos multiproteicos que responden a patógenos, condiciones de estrés y otras señales de peligro. La activación del inflamasoma activa el procesamiento del precursor de la caspasa-1 en su forma activa, lo que a su vez escinde la pro-IL-1 beta. La IL-1 beta carece de un péptido de secuencia de señal para la ruta clásica de ER/Golgi y se secreta junto con la caspasa-1 a través de un mecanismo alternativo e incompletamente entendido. Aunque la IL-1 beta es secretada con mayor frecuencia en su forma activa, la secreción de la proteína no escindida puede ser detectable bajo algunas condiciones biológicas. La IL-1 beta señala a través de dos receptores, IL-1RI e IL-1RII, que ambos se comparten con la IL-1 alfa. La actividad de la IL-1 beta puede ser moderada por el antagonista del receptor de la IL-1 (IL-1RA), una proteína producida por muchos tipos de células que bloquea la unión del receptor a través de la inhibición competitiva. La IL-1 beta desempeña un papel importante en la defensa innata del huésped al desencadenar la producción de otras citoquinas proinflamatorias en las células diana e iniciar respuestas de fase aguda ante infecciones y lesiones. Los niveles elevados de la IL-1 beta se han asociado con muchas condiciones inflamatorias crónicas para las que los anticuerpos que neutralizan la IL-1 beta tienen un potencial valor terapéutico.
Especificaciones
Especificaciones
P01584
2 pg/mL
ELISA
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
IL-21
HRP
Plasma, 100 μl; suero, 100 μl; sobrenadante, 100 μl
Interleucina-1 beta
1 h 45 min
2-150 pg/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
ELISA
3553
Anticuerpo de captura: Anticuerpo pretitulado; purificado, Anticuerpo de detección: Anticuerpo pretitulado; conjugado con biotina, Estándar: Proteína recombinante para generar la curva estándar y calibrar las muestras, Tampón de recubrimiento 10X: Tampón para la siembra en placa del anticuerpo de captura, Diluyente 5X ELISA/ELISPOT: Tampón para bloquear y diluir la enzima y el anticuerpo de detección, Enzima: Avidina-HRP pretitulada, Sustrato: Solución de TMB 1X, Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y estándares, Placa de 96 pocillos: Corning Costar 9018 (incluido con el producto n.º que termina en sufijos -22; -76; -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
RUO
De 2 °C a 8 °C
Humano
24 h 30 min