Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-13RA2 humano
ELISA
Marca:  Invitrogen™ EHIL13RA2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495023
  • 708.00€ / 1 set
Descripción
The Human Interleukin 13 Receptor Alpha 2 (Hu IL-13 RA2) ELISA quantitates Hu IL-13 RA2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-13 RA2. Principle of the method The Human IL-13 RA2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína codificada por este gen está estrechamente relacionada con IL13RA1, una subclave del complejo receptor de la interleucina 13. Esta proteína se une a la IL13 con alta afinidad, pero carece de dominio citoplasmático y no parece funcionar como mediadora de señal. Juega un papel en la internalización de la IL13. [proporcionado por RefSeq, julio de 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Q14627
0,4 ng
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
3598
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Transducción de señal
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
0,41-100 ng/ml
De 0,4 ng/ml a 100 ng/ml
Biotina
Citocinas y receptores
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
CD213A2,CT19,IL-13R,IL13BP
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
CD213A2, CT19, IL-13R, IL13BP
1 h 20 min