Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-17 E humana
La IL-17 E humana cuantifica la IL-17 E humana en suero, plasma y sobrenadante.
712.00€ - 2860.00€
Especificaciones
Número de acceso | IL 17 e; IL17E; IL-17 e; IL25; IL-25; ILN; Interleukin; interleukin 17 E; interleukin 25; Interleukin-17 E; interleukin-25; RGD1561632; UNQ3120/PRO10272 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,4 a 100 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,4 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17195019
|
Invitrogen™
EH260RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17134553
|
Invitrogen™
EH260RB |
96 pruebas |
712.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La IL-17 E humana cuantifica la IL-17 E humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la IL-17 E humana natural y recombinante.
La interleucina 25 (IL-25) es un miembro de la familia de la IL-17 y se identifica como una citoquina proinflamatoria que es producida por las células efectoras Th17, lo que permite al subconjunto Th17 iniciar o mantener el proceso autoinmune en enfermedades como la artritis reumatoide. La IL-25 también induce la activación de NF-kappa-B y estimula la producción de la quimiocina proinflamatoria IL-8. La propia IL-25 se activa a través de la IL-23, la IL-5 y el TGF-beta.
Especificaciones
IL 17 e; IL17E; IL-17 e; IL25; IL-25; ILN; Interleukin; interleukin 17 E; interleukin 25; Interleukin-17 E; interleukin-25; RGD1561632; UNQ3120/PRO10272 | |
0,4 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IL25 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl | |
IL-25 | |
4 h 45 min |
De 0,4 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9H293 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |