Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para IL-21 humana
ELISA tipo sándwich de fase sólida que se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de IL21 endógeno
Marca: Proteintech™ KE00022-96T
Descripción
- Reconoce el IL21 humano
- La IL21 (interleucina 21) es una citoquina producida predominantemente por un grupo de linfocitos T con diferenciación 4 (CD4+) y linfocitos T asesinos naturales
- El receptor IL21 (IL21R) es un receptor de citoquinas de clase I que requiere dimerización con una subunidad de cadena gamma común indispensable para unir IL21
- El IL21 juega un papel en las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas induciendo la diferenciación, proliferación y actividad de múltiples células diana (macrófagos, células citotóxicas, células B, linfocitos T citotóxicos)
- Media en la apoptosis de las células B-CLL mediante la regulación ascendente de BIM, mejoran la citotoxicidad celular directa y dependiente de anticuerpos en las células
Proceso:
- Anticuerpo específico para IL21 previamente revestido en micropocillos
- Proteína IL21 en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
- Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para IL21 para detectar la proteína IL21 capturada
- Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
- Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
- Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
NP_068575 | |
2 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Humano | |
Humano | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 15,6 a 1000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
59067 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
Q9HBE4 |
Seguridad y manipulación
- 96TEST Human Angiogenin ELISA Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine