Learn More
Invitrogen™ Human IL-6 Uncoated ELISA Kit with Plates
ELISA
Especificaciones
Número de acceso | P05231 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 2-200 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 2 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Descripción
The Human Interleukin-6 (IL-6) Uncoated ELISA Kit contains pre-matched antibody pairs, plates and reagents for performing quantitative enzyme linked immunosorbent assays (ELISA) to detect and quantify protein levels of human IL-6. Wash Buffer and Stop Solution are needed to complete the ELISA reaction and are sold separately. Principle of the method ELISAs are designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody is coated to the bottom of the wells of a microplate, which is an overnight process. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. A sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha informado que la IL-6 se produce por fibroblastos, células T activadas, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluidas las células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con IL-2 en la proliferación de linfocitos T. La IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. La IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. La IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
Especificaciones
P05231 | |
2 pg/mL | |
ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CVID11,IL-21,Za11 | |
HRP | |
Plasma, 100 μl; suero, 100 μl; sobrenadante, 100 μl | |
Interleucina-6 | |
1 h 45 min |
2-200 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
ELISA | |
3569 | |
Anticuerpo de captura: Anticuerpo pretitulado; purificado, Anticuerpo de detección: Anticuerpo pretitulado; conjugado con biotina, Estándar: Proteína recombinante para generar la curva estándar y calibrar las muestras, Tampón de recubrimiento 10X: Tampón para la siembra en placa del anticuerpo de captura, Diluyente 5X ELISA/ELISPOT: Tampón para bloquear y diluir la enzima y el anticuerpo de detección, Enzima: Concentrado de estreptavidina-HRP pretitulado (100X), Sustrato: Solución de TMB 1X, Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y estándares, Placa de 96 pocillos: Corning Costar 9018 (incluido con el producto n.º que termina en sufijos -22; -76; -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
24 h 30 min |