Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA sin recubrimiento para IL-8 de humano con placas
ELISA
Especificaciones
Número de acceso | P10145 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 2-250 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 2 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | Kit de ELISA |
Descripción
El kit de ELISA sin recubrimiento para interleucina 8 (IL-8) de humano contiene reactivos, placas y pares de anticuerpos previamente emparejados para realizar enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) para la cuantificación y detección de los niveles proteicos de IL-8 de humano. El tampón de lavado y la solución de parada son necesarios para completar la reacción ELISA y se venden por separado. Principio del método Los ELISA están diseñados para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Un anticuerpo específico del objetivo se recubre en el fondo de los pocillos de una microplaca, que es un proceso nocturno. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma un sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) is a 72 amino acid pro-inflammatory factor which belongs to the CXC subfamily of chemokines, and are bound by the cell surface receptors IL-8RA and IL-8RB. IL-8 functions as a chemoattractant and potent angiogenic factor. The expression and secretion of IL-8 can be induced by diverse inflammatory stimuli in many cells, including macrophages and endothelial cells. In endothelial cells, IL-8 is present in storage vesicles called Weibel-Palade bodies. IL-8, first isolated from osteosarcoma cells, contains the ELR-motif (N-terminal Glu-Leu-Arg amino acid sequence) and signals through the CXCR1 and CXCR2 receptors. Previous nomenclature for IL-8 includes neutrophil activating protein 1 (NAP-1), granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP) and protein 3-10C. IL-8 and ten other members of the CXC chemokine gene family form a chemokine gene cluster in a region mapped to chromosome 4q. Cancer studies have demonstrated a role for IL-8 in the angiogenesis and growth of tumours, and IL-8 is believed to play a role in the pathogenesis of bronchiolitis, a common respiratory tract disease caused by viral infection.Especificaciones
P10145 | |
2 pg/mL | |
Kit de ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
GCP-1,GCP1,IL8,LECT,LUCT,LYNAP,MDNCF,MONAP,NAF,NAP-1,NAP1 | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Plasma, 100 μl; suero, 100 μl; sobrenadante, 100 μl | |
Interleucina-8, CXCL8, NAP-I | |
1 h 45 min |
2-250 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
ELISA | |
3576 | |
Anticuerpo de captura: Anticuerpo pretitulado; purificado, Anticuerpo de detección: Anticuerpo pretitulado; conjugado con biotina, Estándar: Proteína recombinante para generar la curva estándar y calibrar las muestras, Tampón de recubrimiento: Tampón de recubrimiento PBS de ELISA 10X, Diluyente de ensayo: Concentración 5X, Enzima de detección: Avidina-HRP pretitulada, Solución de sustrato: Solución de tetrametilbenzidina (TMB), Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y patrones., Placas de 96 pocillos: Placas de fondo plano Corning Costar (incluidas con los n.º cat. que termina en -22 y -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
24 h 30 min |
Para uso exclusivo en investigación