Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MAGP-2/MFAP5 humana
La MAGP-2/MFAP5 humana cuantifica la MAGP-2/MFAP5 humana en suero, plasma y sobrenadante.
Marca: Invitrogen™ EH312RB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La MAGP-2/MFAP5 humana cuantifica la MAGP-2/MFAP5 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la MAGP-2/MFAP5 humana natural y recombinante.
Este gen codifica una glicoproteína de 25 kDa asociada a microfibrillas que es rica en residuos de serina y treonina. Carece de un extremo carboxilo hidrofóbico y de regiones ricas en prolina, glutamina y tirosina, que son características de una glicoproteína asociada a microfibrillas de 31 kDa (MFAP2). La estrecha similitud entre estas dos proteínas se limita a una región central de 60 aa en la que se produce una alineación precisa de 7 residuos de cisteína. Las diferencias estructurales sugieren que esta proteína codificada tiene algunas funciones distintas a las de MFAP2.
Especificaciones
AAT9; MAGP2; MAGP-2; MFAP5; MFAP-5; Glicoproteína asociada a las microfibrillas 2; Glicoproteína asociada a las microfibrillas-2; Proteína asociada a las microfibrillas 5; Proteína asociada a las microfibrillas 5; MP25; THE1A-MFAP5 | |
0,04 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
MFAP5 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,04 a 10 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q13361 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl | |
MFAP5 | |
4 h 45 min |