Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA sin revestimiento de TGF beta-1 de ratón/humano con placas
ELISA
Especificaciones
Número de acceso | P01137,P04202 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 8-1000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 8 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Descripción
El kit ELISA sin revestimiento de factor de crecimiento transformador beta 1 (TGFβ1) de ratón/humano contiene pares de anticuerpos pre-coincidentes, placas y reactivos para realizar ensayos inmunoenzimáticos cuantitativos (ELISA) para detectar y cuantificar los niveles de proteína de TGFβ1 de ratón/humano. El tampón de lavado y la solución de parada son necesarios para completar la reacción ELISA y se venden por separado.
Principio del método Los ELISA están diseñados para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Un anticuerpo específico del objetivo se recubre en el fondo de los pocillos de una microplaca, que es un proceso nocturno. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma un sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
TGF beta-1 (TGFB1, Transforming Growth Factor Beta 1) is a polypeptide member of the transforming growth factor beta superfamily of cytokines, found almost ubiquitously in tissues. Transforming growth factor (TGF)-b is stored in the extracellular matrix as a latent complex with its pro-domain. Activation of TGF beta-1 requires the binding of aV integrin to an RGD sequence in the prodomain and exertion of force on this domain, which is held in the extracellular matrix by latent TGF-b binding proteins. Latent forms are complexes of TGF beta-1, an amino-terminal portion of the TGF-beta precursor, designated TGF-LAP (TGF-latency associated peptide), and a specific binding protein, known as LTBP. TGF beta-1 helps regulates proliferation, differentiation, adhesion, migration in many cell types. Many cells have TGF beta receptors, and the protein positively and negatively regulates many other growth factors. TGF beta-1 is cleaved into a latency-associated peptide and a mature TGF beta-1 peptide, and is found in either a latent form composed of a TGFB1 homodimer, a LAP homodimer, and a latent TGFB1-binding protein, or in an active form composed of a TGF beta-1 homodimer. The mature peptide may also form heterodimers with other TGF beta family members. The gene for TGF beta-1 is frequently upregulated in tumor cells, and mutations in this gene result in Camurati-Engelmann disease and cystic fibrosis.Especificaciones
P01137,P04202 | |
8 pg/mL | |
ELISA | |
Humano, ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IFN-g,Ifg | |
HRP | |
20 μl de plasma; 20 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
Factor de crecimiento transformador beta 1, TGF-b1 | |
1 h 45 min |
8-1000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
ELISA | |
21803, 7040 | |
Anticuerpo de captura: Anticuerpo pretitulado; purificado, Anticuerpo de detección: Anticuerpo pretitulado; conjugado con biotina, Estándar: Citocina recombinante para generar la curva estándar y calibrar las muestras, Tampón de recubrimiento: Tampón de recubrimiento PBS de ELISA 10X, Diluyente de ensayo: Concentración 5X, Enzima de detección: Avidina-HRP pretitulada, Solución de sustrato: Solución de tetrametilbenzidina (TMB), Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y patrones., Placas de 96 pocillos: Placas de fondo plano Corning Costar (incluidas con los n.º cat. que terminan en -22, -76 y -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
24 h 30 min |
Para uso exclusivo en investigación