Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de PLUNC humano
ELISA
Marca: Invitrogen™ EH372RBX5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Human PLUNC quantitates human PLUNC in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PLUNC.
PLUNC es el homólogo humano del plunc murino y se expresa específicamente en las vías respiratorias altas y en las regiones nasofaríngeas. No se conoce la función biológica exacta de esta proteína, pero se ha sugerido que está implicada en las respuestas inflamatorias a los irritantes en las vías respiratorias altas. También puede servir como posible marcador molecular para la detección de micrometástasis en el cáncer de pulmón no microcítico. Este gen es el homólogo humano del plunc murino y, al igual que el gen del ratón, se expresa específicamente en las vías respiratorias altas y en las regiones nasofaríngeas. No se conoce la función biológica exacta de este gen, pero se ha sugerido que está implicado en las respuestas inflamatorias a los irritantes en las vías respiratorias altas. También puede servir como posible marcador molecular para la detección de micrometástasis en el cáncer de pulmón no microcítico. Se han detectado diversas variantes de transcripción resultantes de empalmes alternativos en la UTR 3', pero solo se conoce la naturaleza completa de dos de ellas.
Especificaciones
bA49G10.5; pliegue BPI que contiene la familia A, miembro 1; pliegue BPI que contiene la familia A, miembro 1; miembro 1 de la familia A que contiene pliegues BPI; Bpifa1; proteína relacionada con las células ES; proteína de unión a ligando RYA3; LPLUNC3; proteína específica del pulmón X; LUNX; LUNXNASG; NASG; Proteína relacionada con el carcinoma nasofaríngeo; proteína clonada del paladar, pulmón y epitelio nasal; epitelio palatino, pulmonar y nasal asociado; paladar, pulmón y epitelio nasal asociados; proteína asociada al carcinoma de paladar, pulmón y epitelio nasal; clon del epitelio palatino, pulmonar y nasal; transcripción expresada del epitelio palatino, pulmonar y nasal; Plunc; proteína Plunc; proteína secretora en las vías respiratorias altas; paladar corto; PLUNC1 corto; SPLUNC1; SPLUNC1SPURT; SPURT; proteína enriquecida del epitelio traqueal; epitelio traqueal, proteína enriquecida; UNQ787/PRO1606; Proteína Hl de Von Ebner | |
40 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Bpifa1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 40 a 10 000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9NP55 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl | |
PLUNC | |
4 h 45 min |