Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para sortilina humana
La sortilina humana cuantifica la sortilina humana en suero, plasma y sobrenadante.
710.00€ - 5420.00€
Especificaciones
Número de acceso | Receptor NT de 100 kDa; 2900053A11Rik; AI852375; glicoproteína 110; glicoproteína 95; Gp110; Gp95; LDLCQ6; mNTR3; receptor de neurotensina 3; NT3; NTR3; Nts3; Ntsr3; Sort1; Sortilina; sortilina 1 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,819 a 200 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,81 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17135219
|
Invitrogen™
EH433RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17834150
|
Invitrogen™
EH433RBX10 |
10 × 96 pruebas |
5420.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17104743
|
Invitrogen™
EH433RB |
96 pruebas |
710.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La sortilina humana cuantifica la sortilina humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la sortilina humana natural y recombinante.
La sortilina funciona como un receptor de clasificación en el compartimento de Golgi y como un receptor de separación en la superficie celular. La sortilina es necesaria para el transporte de proteínas desde el aparato Golgi a los lisosomas por una vía independiente del receptor de manosa-6-fosfato (M6PR). También es necesario para el transporte de proteínas desde el aparato Golgi hasta los endosomas. La sortilina favorece la apoptosis neuronal mediando la endocitosis de las formas precursoras proapoptóticas del BDNF (proBDNF) y del NGFB (proNGFB). Además, la sortilina actúa como receptor de la neurotensina.
Especificaciones
Receptor NT de 100 kDa; 2900053A11Rik; AI852375; glicoproteína 110; glicoproteína 95; Gp110; Gp95; LDLCQ6; mNTR3; receptor de neurotensina 3; NT3; NTR3; Nts3; Ntsr3; Sort1; Sortilina; sortilina 1 | |
0,81 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Sort1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl | |
Sortilina | |
4 h 45 min |
De 0,819 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q99523 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.