Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SREC-I/SCARF1 humana
La SREC-I/SCARF1 humana cuantifica la SREC-I/SCARF1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
Marca: Invitrogen™ EH437RBX5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La SREC-I/SCARF1 humana cuantifica la SREC-I/SCARF1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la SREC-I/SCARF1 humana natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es un receptor de barrido que se expresa en células endoteliales y media la unión y degradación de la lipoproteína de baja densidad acetilada (Ac-LDL). Los factores de transcripción ZNF444/EZF-2 y SP1 son responsables de la regulación de este gen. Se han descrito cinco variantes de transcripción divididas alternativamente que codifican isoformas distintas.
Especificaciones
AA986099; receptor de LDL acetil; receptor scavenger de células endoteliales; Kiaa0149; MGC47738; mKIAA0149; SCARF1; miembro 1 del receptor scavenger de clase F; receptor scavenger de clase F, miembro 1; receptor scavenger expresado por células endoteliales 1; Receptor scavenger expresado por células endoteliales de proteína 1; Srec; SREC1; SREC-I | |
0,08 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Scarf1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,08 a 20 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q14162 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
5 x 96 pruebas | |
Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl | |
SCARF1 | |
4 h 45 min |