Especificaciones
Número de acceso | P01375 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 23-1500 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 5.0 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Descripción
El ELISA para el factor de necrosis tumoral alfa total humano (Hu Total TNF-α) cuantifica el Hu Total TNF-α en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente el Hu Total TNF-α natural y recombinante. Principio del método El ELISA (ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) de tipo sándwich de fase sólida para TNF-α total humano está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos adaptados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios como sensibilidad, especificidad, precisión y uniformidad entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Los kits Platinum se someten a procesos de desarrollo, fabricación y validación de calidad internos que garantizan el máximo rendimiento posible del producto y una óptima consistencia entre lotes.
Especificaciones
P01375 | |
5.0 pg/mL | |
ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
DIF-alfa, TNFA, TNFSF2, TNLG1F, TNF | |
7,7% | |
HRP | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante | |
Caquectina, factor de necrosis tumoral alfa, DIF | |
1 h 20 min |
23-1500 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
ELISA | |
7124 | |
8,1% | |
Placa de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar, Diluyente de muestras, Concentrado de tampón de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
3 h 10 min |
Para uso exclusivo en investigación