Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para VCAM-1/CD106 humana
KE00163 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para VCAM-1 se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas del VCAM-1 endógena.
Marca: Proteintech™ KE00163-96T
Descripción
- El ensayo reconoce la VCAM-1 humana. Un anticuerpo específico para VCAM-1 se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína VCAM-1 en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación. Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico para el VCAM-1 para detectar la proteína VCAM-1 capturada.
- Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
- La solución que contiene ácido sulfúrico se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
- La molécula de adhesión celular vascular 1 (VCAM-1), también conocida como CD106, es una glicoproteína transmembrana perteneciente a la superfamilia de genes de la inmunoglobulina.
- La VCAM-1 se expresa mediante endotelio activado por citoquina, interactúa con la integrina VLA4 (α4β1) presente en la superficie de los leucocitos y media tanto en la adhesión como en la transducción de señales.
- También se expresa constitutivamente o induciblemente en una variedad de otros tipos celulares, incluyendo células musculares lisas vasculares, diferenciación de células musculares esqueléticas, células epiteliales renales y neurales, macrófagos (células de Kupffer), células dendríticas y células estromales de médula ósea.
- Se ha encontrado VCAM-1 soluble (sVCAM-1) además de VCAM-1 con membrana.
- Se ha demostrado que el aumento de la sVCAM-1 se correlaciona con la actividad de la enfermedad en diversas entidades, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la nefritis lúpica.
Especificaciones
BC017276 | |
1,7 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Humano | |
Humano | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 125 a 8000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
7412 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
P19320 |
Seguridad y manipulación
- 96TEST Mouse IL-13 ELISA Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine