Learn More
Cole-Parmer™ Accesorio para estufa microbiológica de hibridación, soportes de tubos
Accesorios para la unidad HB-1D
292.00€ - 296.00€
Especificaciones
Color | Black |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Admite | 4 Mini Tubes |
Material | Plastic |
N.º de estantes | 4 Tiers |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11583849
|
Cole-Parmer™
39455-24 |
HI-200 Hybridization Incubator |
292.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12833386
|
Cole-Parmer™
39455-18 |
HI-200D Hybridization Incubator | |||||||
Descripción
- Soportes para tubos con pinzas, disponibles para transportar 16 tubos de 15 ml u 8 tubos de 50 ml
- Ideales para una mayor capacidad de procesamiento de muestras más pequeñas
Especificaciones
Black | |
4 Mini Tubes | |
4 Tiers | |
Para una mayor capacidad de procesamiento de muestras más pequeñas | |
4 x 32 mm | |
205 mm | |
32 mm |
Not Autoclavable | |
Plastic | |
Soporte de tubos | |
Abrazaderas | |
8,07 in | |
1.3 in. |