Learn More
Techne™ Soporte de tubos de hibridación
Amplíe las capacidades de su estufa microbiológica con estas piezas y accesorios.
Marca: Techne™ 39455-34
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se suministra con pinzas
- Disponible para 16 × 15 ml o 8 × 50 ml
- Ayuda en aplicaciones tales como hibridaciones de ácidos nucleicos tales como Nothern blots (ARN)/hibridaciones, Southern blots (ADN)/hibridaciones, Western blots (proteínas) y ensayos de biología molecular
Especificaciones
8 tubos de 50 ml | |
Accesorio, portatubos/soporte | |
Northern, Southern y Western blots, ensayos de biología molecular |