Learn More
Cytiva Suero fetal bovino (SFB) caracterizado HyClone, de origen neozelandés
Mejore el crecimiento de las células con el suero fetal bovino caracterizado HyClone de origen neozelandés.
Marca: Cytiva SH30406.02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El suero fetal bovino (SFB) caracterizado HyClone, de Nueva Zelanda, se recoge, procesa y filtra cuidadosamente en nuestras propias instalaciones de Nueva Zelanda.
- La gran extensión del océano Pacífico ha protegido a las islas de Nueva Zelanda de muchas influencias externas, tanto geográfica como biológicas.
- Uno de los beneficios de este aislamiento es que Nueva Zelanda tiene la menor cantidad de enfermedades de bovinos notificadas en el mundo, haciendo del SFB caracterizado de Nueva Zelanda una excelente fuente de suero bovino, ya que ofrece mayor seguridad.
- El SFB caracterizado, de origen neozelandés, se filtra a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm).
- Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla para garantizar la uniformidad entre botellas (tecnología True Pool).
Especificaciones
Progesterona, cloruro, insulina, fósforo inorgánico, PTH, glucosa, colesterol, cobre, HDL, magnesio, LDL, selenio, triglicéridos, IgG, gammaglobulina, pH, fosfolípidos, osmolalidad, fosfatasa alcalina, hierro, lactato deshidrogenasa, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), SGPT, porcentaje de saturación, SGOT, vitaminas B1, B2 y B6, niacina, biotina, retinol, caroteno, tocoferol, vitamina B12, folato, vitamina C, 1,25 dihidroxi vitamina D, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre | |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2 a 8 °C. | |
Estéril | |
Ninguno | |
≤20 UE/ml | |
Sí |
Reglamentos del USDA | |
500 mL | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus | |
≤ 25 mg/dl | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |