Learn More
Cytiva Agua de calidad WFI (agua para inyectables) HyClone™
Código de producto. 10464292
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
10 L
20 L
200 L
Admite procesos de bioproducción y crecimiento de cultivo celular
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Nombre IUPAC water
Peso molecular (g/mol) 18.02
Cantidad 500 ml