Learn More
Agua HyClone™, grado de biología molecular
Código de producto. 10247783
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Para aplicaciones críticas que utilicen nucleótidos como ARN y ADN. El agua HyClone™ para biología molecular no contiene DEPC ni otros productos químicos carcinógenos.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 6 x 500 ml