Learn More
Ansell Guantes de algodón con resistencia alta y revestimiento completo de nitrilo ActivArmr™ 27-602
La exclusiva formulación de revestimiento de nitrilo de Ansell ofrece resistencia a materiales afilados/abrasivos, aceite y grasa. El diseño de alta resistencia es duradero y está certificado como limpio para la fabricación de metales y motores.
70.05€
Especificaciones
ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
---|---|
Struttura | Cortado y cosido |
Coating Material | Nitrilo |
Colore | Azul, Natural |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Código de producto | Marca | Size | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Size | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12660792
|
Ansell
27602080 |
8 |
70.05€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12670792
|
Ansell
27602090 |
9 |
70.05€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12303619
|
Ansell
27602100 |
10 |
70.05€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Revestimiento de nitrilo
- Sin silicona
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de tejido de algodón
- Acabado totalmente revestido
- Puños elásticos
Especificaciones
ANSI 4 | |
Nitrilo | |
ANSI A1 | |
Algodón | |
Automoción, maquinaria/equipo y fabricación de metales | |
27-602 |
Cortado y cosido | |
Azul, Natural | |
Específico | |
Guantes recubiertos por inmersión | |
Tejido |