Learn More
Ansell Guantes de trabajo con resistencia alta y revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 27-600; puños de seguridad
Los guantes cuentan con exclusiva una formulación de revestimiento que proporciona una mayor resistencia a entornos puntiagudos y abrasivos, además de al aceite y la grasa.
67.85€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Estructura | Cortado y cosido |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Azul, Natural |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12600802
|
Ansell
27607080 |
8 |
67.85€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12610802
|
Ansell
27607090 |
9 |
67.85€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12680792
|
Ansell
27607100 |
10 |
67.85€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12690792
|
Ansell
27607110 |
11 |
67.85€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Diseñados para ser muy resistentes para su uso en entornos que impliquen materiales abrasivos y ásperos
- Fabricados con tejido de algodón y tricot para un alto nivel de comodidad del usuario
- El exclusivo revestimiento de nitrilo proporciona una barrera de protección contra el aceite y la grasa.
- El puño de seguridad aumenta la protección de la muñeca.
Especificaciones
ANSI 4 | |
Cortado y cosido | |
Azul, Natural | |
Específico | |
Guantes recubiertos por inmersión | |
Montaje de automoción, funcionamiento de maquinaria/equipos y fabricación de metales | |
ActivArmr™ 27-607 |
EN 420:2003 + A1:2009; categoría II | |
Nitrilo | |
ANSI A1 | |
Algodón | |
4121B | |
Seguridad |