Learn More
Ansell™ Guantes de peso medio de nitrilo marrón Hyd-Tuf™ serie 52-502
Sustituyen a los clásicos guantes de cuero de uso general en aplicaciones de dificultad media. Más flexibles y cómodos y mucho más resistentes. Ofrecen un ajuste cómodo y ceñido al tiempo que amortiguan la mano de forma segura.
62.35€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 3111 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de peso medio |
Descripción
- Resistentes a la abrasión y protegen contra enganches, cortes y perforaciones
- Revestimiento suave de tejido flexible
- Absorben el sudor al mismo tiempo que mantienen las manos secas y cómodas
- Lavables a máquina y reutilizables
- Construcción cortada y cosida
- Puños elásticos
Especificaciones
Nitrilo | |
Nitrilo | |
Guantes de peso medio | |
Tejido | |
Palma totalmente recubierta | |
Excelente resistencia a la abrasión y buena protección contra enganches, cortes y perforaciones |
Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 3111 | |
Nitrilo | |
52-502 | |
Tejido de punto de algodón | |
144 par | |
52-502 |