Learn More
HYDRANAL™: formamida seca, disolvente para valoración de KF, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15654360 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
Disolvente para valoraciones de Karl Fischer
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7, 68007-08-9
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Formamide, Amide C1, Formic amide
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Formamide dry
Nombre de nota Solvent for KF titration
Densidad 1.134 g/mL at 25 °C(lit.)
Temperatura de inflamación 175°C
Cantidad 6 x 1 L
% máx. CAS 100.0000%
Punto de ebullición 210°C
Envase Frasco de vidrio
Punto de fusión 2°C to 3°C (literature)
Fórmula lineal HCONH2
Beilstein 505995
Grado Karl Fischer
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Formamide dry
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: formamide