Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16832370 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
3 litros
500 ml
Anolito para valoraciones culombimétricas Karl Fischer, para células con y sin diafragma
  • A base de metanol
  • Sin imidazol
  • Sin sustancias de CMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI
Color Amarillo
Densidad 0.893 g/cm3 (at 20°C)
Temperatura de inflamación 14°C
Cantidad 6 x 500 mL
CAS 67-56-1
% mín. CAS ≥60%
% máx. CAS ≤90%
Punto de ebullición 64°C to 65°C (Methanol)
Envase Frasco de vidrio
Punto de fusión -98°C (Methanol)
Forma física Líquido
Número UN UN1230
Información de solubilidad Completely Miscible in Water
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat AG-FI
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, 2-ethylimidazole, 2-butylaminoethanol,sulphur dioxide