Learn More
HYDRANAL™: disolvente E, Honeywell Fluka™
Medio para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer (a base de etanol)
68.21€ - 794.29€
Especificaciones
Densidad 0.90g/mL
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Solvent E
CAS 64-17-5, 111-42-2, 288-32-4, 7446-09-5
Número MDL MFCD01867183
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15624370
Ver documentos
Honeywell-Hydranal
34730-500ML
500 mL
68.21€
500 ml
15694360
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Hydranal
34730-1L
1 L
117.73€
1 litro
15604370
Ver documentos
Honeywell-Hydranal
34730-2.5L
2.5 L
229.32€
2.50 litros
15644370
Ver documentos
Honeywell-Hydranal
34730-6X500ML
6 x 500 mL
355.92€
paquete de 6
15634370
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Hydranal
34730-6X1L
6 x 1 L
594.22€
paquete de 6
15614370
Ver documentos
Honeywell-Hydranal
34730-4X2.5L
4 x 2.5 L
794.29€
paquete de 4
Description
Description
Ventajas de los reactivos bicomponente Hydranal:
  • Alta velocidad de valoración
  • Alta precisión para pequeñas cantidades de agua
  • Alta capacidad de tampón
  • Titulador exacto y estable
  • Reactivos de tipo E: menor toxicidad en comparación con el metanol
  • Larga vida útil (tres años para los tituladores, cinco años para los disolventes)
Composición mejorada
En los reactivos bicomponente, los reactivos de Karl Fisher se separan en dos soluciones: el titulador y el disolvente. El titulador Hydranal contiene yodo disuelto en un alcohol con una concentración definida con precisión. El disolvente Hydranal es una solución alcohólica de dióxido de azufre e imidazol. El alcohol es metanol para reactivos estándar o etanol para reactivos de tipo E.
Specifications
Specifications
0.90g/mL
HYDRANAL™-Solvent E
MFCD01867183
12°C (53.6°F)
64-17-5, 111-42-2, 288-32-4, 7446-09-5
UN1170
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
P201-P210-P280-P308 + P313-P370 + P378-P403 + P235
Product Identifier
  • HYDRANAL Solvent E
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.