Learn More
HYDRANAL™: estándar de dihidrato de tartrato de sodio, estándar para valoraciones de Karl Fischer (contenido de agua ∼15,66 %), Honeywell™ Fluka™ Código de producto.: 15644350
HYDRANAL™: estándar de dihidrato de tartrato de sodio, estándar para valoraciones de Karl Fischer (contenido de agua ∼15,66 %), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. p-7122062 Tienda Honeywell Fluka Productos
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
6 x 25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
paquete de 6
Código de producto. 15644350
Marca: Honeywell-Hydranal 3469625G
Spotlight
Usar código promocional 24157 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Estándar para la valoración de Karl Fischer (contenido de agua ∼15,66 %, valor exacto en el informe de análisis)
Ventajas de HYDRANAL-Water Standards:
  • Amplia gama de productos para aplicaciones volumétricas y culombimétricas Karl Fischer, así como para aplicaciones de horno indirecto
  • Fabricado conforme a los requisitos ISO 9001
  • Informe de análisis que muestra el contenido exacto de agua y la incertidumbre ampliada
Verificado según estándares externos como NIST SRM 2890 o NMIJ CRM 4222
  • Vida útil prolongada (hasta cinco años)
  • Embalaje práctico
  • Se suministra con instrucciones detalladas de uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6106-24-7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Standard sodium tartrate dihydrate
Cantidad 25 g
Número UN NONH for all modes of transport
Título del producto
HYDRANAL™: estándar de dihidrato de tartrato de sodio, estándar para valoraciones de Karl Fischer (contenido de agua ∼15,66 %), Honeywell™ Fluka™ >