Learn More
HYDRANAL™: estándar de agua 0.1, estándar para valoración de Karl Fischer (contenido de agua de 0,1 mg/g = 0,01 %), verificado según NIST SRM 2890 y NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™
88.78€ - 464.08€
CAS 95-47-6, 7732-18-5
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15648380
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Hydranal
34847-40ML
6 x (10 x 4mL), Ampules
88.78€
40 ml
15624510
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Hydranal
34847-6X40ML
1 Kit
464.08€
paquete de 6
95-47-6, 7732-18-5
Especificaciones
HYDRANAL™-Water Standard 0.1
25°C (77°F)
UN1307
0.86g/mL at 20°C
95-47-6, 7732-18-5
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P260-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P370 + P378
Nombre del producto
  • HYDRANAL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: o-xylene