Learn More
HYDRANAL™: xileno, disolvente para valoración de KF, Honeywell Fluka™
Disolvente para valoraciones de Karl Fischer
70.28€ - 366.05€
CAS 95-47-6
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15695170
SDS Ver documentos
Honeywell-Hydranal
37866-1L
1 L
70.28€
1 litro
15605180
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
37866-6X1L
6 x 1 L
366.05€
paquete de 6
Descripción
Descripción
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
Especificaciones
95-47-6
Especificaciones
HYDRANAL™-Xylene
95-47-6
UN1307
31°C (87.8°F)
Frasco de vidrio
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P261-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P370 + P378
missing translation for 'rtecsNumber' : ZE2450000
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312 + H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.